Print…
2-Chloro-5-nitrocinnamic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1206-25G C1206-5G
TCIAC1206-25GEA 225 EUR
TCIAC1206-25G TCIAC1206-5G
2-Chloro-5-nitrocinnamic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
2-Chloro-5-nitrocinnamic acid
Fórmula: C₉H₆ClNO₄
Ponto de Fusão: 223…234 °C
Número MDL : MFCD00063312
Número CAS: 36015-19-7
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a648e50b9b42db8258adb527b0f6394655320cc3&vid=a648e50b9b42db8258adb527b0f6394655320cc3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity