Print…
2-Chloronicotinamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1404-25G C1404-5G
TCIAC1404-25GEA 88 EUR
TCIAC1404-25G TCIAC1404-5G
2-Chloronicotinamide ≥98.0% (por GC)
2-Chloronicotinamide
Fórmula: C₆H₅ClN₂O
Ponto de Fusão: 164…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006237
Número CAS: 10366-35-5
EINECS: 233-808-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=461eb750bc5f84b4b625c3647cc3634c7b5ee397&vid=461eb750bc5f84b4b625c3647cc3634c7b5ee397&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 167.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity