Print…
4,7-Dichloroisatin ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4039-1G D4039-5G
TCIAD4039-1GEA 49 EUR
TCIAD4039-1G TCIAD4039-5G
4,7-Dichloroisatin ≥97.0% (por análise titulométrica)
4,7-Dichloroisatin
Fórmula: C₈H₃Cl₂NO₂
Ponto de Fusão: 252°C
Número MDL : MFCD00047214
Número CAS: 18711-13-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0767ee501f3a99056ce724076901a957d4832bb0&vid=0767ee501f3a99056ce724076901a957d4832bb0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %