Print…
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
398290050 398290010
ACRO398290050EA 192 EUR
ACRO398290050 ACRO398290010
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 109 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 26…28 °C
Densidade: 1,39 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023197
Número CAS: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %