Print…
3,6-Dichloropyridazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1465-25G D1465-500G
TCIAD1465-25GEA 17 EUR
TCIAD1465-25G TCIAD1465-500G
3,6-Dichloropyridazine ≥98.0% (por GC)
3,6-Dichloropyridazine
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 89 - 91 °C (0,2 -rr)
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006466
Número CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1d188683e53a57b94a516d1158ac166c91e11f&vid=ea1d188683e53a57b94a516d1158ac166c91e11f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency