Print…
Tetraphenylphosphonium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1375-25G T1375-5G
TCIAT1375-25GEA 81 EUR
TCIAT1375-25G TCIAT1375-5G
Tetraphenylphosphonium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tetraphenylphosphonium chloride
Fórmula: C₂₄H₂₀ClP
Peso Molecular: 374.85 g/mol
Número MDL : MFCD00011916
Número CAS: 2001-45-8
EINECS: 217-890-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4256807b4cad2fe46c1fa7adc002514337c31608&vid=4256807b4cad2fe46c1fa7adc002514337c31608&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water within almost transparency