Print…
Benzyltriethylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzyl triethylammonium chloride
B0444-25G B0444-500G
TCIAB0444-25GEA 17 EUR
TCIAB0444-25G TCIAB0444-500G
Benzyltriethylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Benzyltriethylammonium chloride
Fórmula: C₁₃H₂₂ClN
Ponto de Fusão: 190…192 °C
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011824
Número CAS: 56-37-1
EINECS: 200-270-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b21b56b37fb0edc45c1c0ce83cb3080116f6938a&vid=b21b56b37fb0edc45c1c0ce83cb3080116f6938a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %