Print…
Clorotrifenilsilano ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0939-25G T0939-5G
TCIAT0939-25GEA 66 EUR
TCIAT0939-25G TCIAT0939-5G
Clorotrifenilsilano ≥95.0% (por GC)
Clorotrifenilsilano
Fórmula: C₁₈H₁₅ClSi
Ponto de ebulição: 378 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 90…95 °C
Densidade: 1,0165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000496
Número CAS: 76-86-8
EINECS: 200-989-0
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7559afab4006ae08da1ff2b197b86d0b4db5fc3&vid=a7559afab4006ae08da1ff2b197b86d0b4db5fc3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 93.0 to 98.0 deg-C