2,3-Dichloroquinoxaline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
D2622-25G
D2622-5G
TCIAD2622-25GEA
107
EUR
TCIAD2622-25G
TCIAD2622-5G
2,3-Dichloroquinoxaline ≥98.0% (por GC)
2,3-Dichloroquinoxaline
Fórmula:
C₈H₄Cl₂N₂ Peso Molecular: 199.04 g/mol Ponto de ebulição: 301 |
Número MDL :
MFCD00006720 Número CAS: 2213-63-0 EINECS: 218-667-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
|
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 151.0 to 154.0 deg-C |
Solubility in Toluene | very faint turbidity |