Print…
1,4-Dichloro-2-butyne ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,4-Dichlorobut-2-yne
D1528-25G D1528-5G D1528-100G
TCIAD1528-25GEA 116 EUR
TCIAD1528-25G TCIAD1528-5G TCIAD1528-100G
1,4-Dichloro-2-butyne ≥97.0% (por GC)
1,4-Dichloro-2-butyne
Fórmula: C₄H₄Cl₂
Peso Molecular: 122.98 g/mol
Ponto de ebulição: 166°C
Ponto de Fusão: -34.5
Ponto de Inflamação: 160°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000981
Número CAS: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN: 2810
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b8c273c7e2e3ae03b8a39be507d45efda4fd40a&vid=6b8c273c7e2e3ae03b8a39be507d45efda4fd40a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %