Print…
Cloreto de amônio
Fornecedor: G Biosciences
Atenção
RC-016 RC-015
RC-016EA 130 EUR
RC-016 RC-015
Cloreto de amônio
Cloreto de amónio
Fórmula: NH₄Cl
Ponto de Fusão: 335 °C
Densidade: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011420
Número CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM