Print…
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Chlorobenzhydryl chloride, 1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene
C1234-25G C1234-500G
TCIAC1234-25GEA 28 EUR
TCIAC1234-25G TCIAC1234-500G
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene ≥96.0% (por GC)
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
Fórmula: C₁₃H₁₀Cl₂
Ponto de ebulição: 160°C
Densidade: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000856
Número CAS: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b797b56134134bba9d7ceedb81e2d4ab23fe3b0&vid=9b797b56134134bba9d7ceedb81e2d4ab23fe3b0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %