Print…
4-(Methylthio)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M0739-25G M0739-250G
TCIAM0739-25GEA 29 EUR
TCIAM0739-25G TCIAM0739-250G
4-(Methylthio)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
4-(Methylthio)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₈OS
Ponto de ebulição: 153°C
Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006948
Número CAS: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=438e248d685cd12a91147234463f29ceda039496&vid=438e248d685cd12a91147234463f29ceda039496&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %