Print…
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Gallic aldehyde, Pyrogallol-5-carboxaldehyde
T2650-1G T2650-5G
TCIAT2650-1GEA 111 EUR
TCIAT2650-1G TCIAT2650-5G
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₄
Peso Molecular: 154.12 g/mol
Número MDL : MFCD00003371
Número CAS: 13677-79-7
EINECS: 237-168-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca14924719201197601ddcfb5924d6ed12c1c05e&vid=ca14924719201197601ddcfb5924d6ed12c1c05e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %