Print…
1,2-Epoxibutano ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,2-Butylene oxide, 1,2-Butylene Oxide, 1,2-Epoxybutane, Ethylethylene Oxide, Ethyloxirane
B0719-25ML B0719-500ML B0719-100ML
TCIAB0719-25MLEA 18 EUR
TCIAB0719-25ML TCIAB0719-500ML TCIAB0719-100ML
1,2-Epoxibutano ≥99.0% (por GC)
1,2-Epoxibutano
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 63 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –130 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -22°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005153
Número CAS: 106-88-7
EINECS: 203-438-2
UN: 3022
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff51ece749bb292a8923432b669479843963af95&vid=ff51ece749bb292a8923432b669479843963af95&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %