Print…
5,6-Epoxy-1-hexene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0410-25G E0410-5G
TCIAE0410-25GEA 165 EUR
TCIAE0410-25G TCIAE0410-5G
5,6-Epoxy-1-hexene ≥96.0% (por GC)
5,6-Epoxy-1-hexene
Fórmula: C₆H₁₀O
Ponto de ebulição: 121°C
Ponto de Fusão: –156 °C
Densidade: 0,869 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010051
Número CAS: 10353-53-4
EINECS: 233-771-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fec2aa6ee98da0970d989d1cb2925ba93703f3f&vid=6fec2aa6ee98da0970d989d1cb2925ba93703f3f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %