Print…
4-Bromoresorcinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromobenzene-1,3-diol
B0654-25G B0654-5G
TCIAB0654-25GEA 410 EUR
TCIAB0654-25G TCIAB0654-5G
4-Bromoresorcinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromoresorcinol
Fórmula: C₆H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 150°C
Ponto de Fusão: 98 °C
Número MDL : MFCD00002272
Número CAS: 6626-15-9
EINECS: 229-586-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b72eba01370036b9e0d5523f6098ac20de542f27&vid=b72eba01370036b9e0d5523f6098ac20de542f27&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C