Print…
1-Bromo-2-methoxyethane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromoethyl methyl ether
B1242-25G B1242-250G
TCIAB1242-25GEA 34 EUR
TCIAB1242-25G TCIAB1242-250G
1-Bromo-2-methoxyethane ≥95.0% (por GC)
1-Bromo-2-methoxyethane
Fórmula: BrH₂CCH₂OCH₃
Peso Molecular: 138.99 g/mol
Ponto de ebulição: 114°C
Ponto de Inflamação: 28°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000236
Número CAS: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
UN: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed7d1608900732e25427fece9e7bf942f450ca5e&vid=ed7d1608900732e25427fece9e7bf942f450ca5e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %