Print…
2-Amino-3,5-dibromopyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1588-25G A1588-5G
TCIAA1588-25GEA 74 EUR
TCIAA1588-25G TCIAA1588-5G
2-Amino-3,5-dibromopyridine ≥98.0% (por GC)
2-Amino-3,5-dibromopyridine
Fórmula: C₅H₄Br₂N₂
Ponto de ebulição: 254 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 104 °C
Número MDL : MFCD00038041
Número CAS: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a2d8cd56b14134778d12618641d161916c67c46&vid=9a2d8cd56b14134778d12618641d161916c67c46&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C