2-Bromophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
I0498-25G
I0498-5G
TCIAI0498-25GEA
318
EUR
TCIAI0498-25G
TCIAI0498-5G
2-Bromophenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
2-Bromophenyl isocyanate
Fórmula:
C₇H₄BrNO Ponto de ebulição: 62 - 64 °C (0,5 -rr) Densidade: 1,6 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 107°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00001995 Número CAS: 1592-00-3 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |