Print…
α-Bromo-2-iodotoulene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-o-iodotoulene, 2-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-iodobenzene
I0635-5G I0635-1G
TCIAI0635-5GEA 56 EUR
TCIAI0635-5G TCIAI0635-1G
α-Bromo-2-iodotoulene ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-2-iodotoulene
Fórmula: C₇H₆BrI
Ponto de ebulição: 125°C
Ponto de Fusão: 55,5 °C
Número MDL : MFCD00236046
Número CAS: 40400-13-3
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03552f1b29bbf31ce2ed021bffda52fd28c91b82&vid=03552f1b29bbf31ce2ed021bffda52fd28c91b82&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 58.0 deg-C