1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Bromo-4-fluoronitrobenzene, 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
B2958-25G
B2958-5G
TCIAB2958-25GEA
58
EUR
TCIAB2958-25G
TCIAB2958-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene ≥95.0% (por GC)
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene
Fórmula:
C₆H₃BrFNO₂ Peso Molecular: 220 g/mol |
Número MDL :
MFCD00055433 Número CAS: 701-45-1 EINECS: 211-855-6 |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |