Print…
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3722-1G B3722-5G
TCIAB3722-1GEA 49 EUR
TCIAB3722-1G TCIAB3722-5G
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Peso Molecular: 219.01 g/mol
Número MDL : MFCD01569398
Número CAS: 132715-69-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad1889d7e1129eebe9cb8bbe6b35c0750c728f4&vid=0ad1889d7e1129eebe9cb8bbe6b35c0750c728f4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 158.0 to 163.0 deg-C