Print…
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
B1753-10G B1753-25G
TCIAB1753-10GEA 26 EUR
TCIAB1753-10G TCIAB1753-25G
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₈H₃BrF₆
Peso Molecular: 293.01 g/mol
Ponto de ebulição: 151°C
Ponto de Fusão: -16
Ponto de Inflamação: 110°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000381
Número CAS: 328-70-1
EINECS: 206-334-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de30a43f490cea74eef7eeae6df7be500e33b033&vid=de30a43f490cea74eef7eeae6df7be500e33b033&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %