Print…
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Bromoveratric acid
B3891-1G B3891-5G
TCIAB3891-1GEA 23 EUR
TCIAB3891-1G TCIAB3891-5G
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Fórmula: C₉H₉BrO₄
Número MDL : MFCD00017542
Número CAS: 6286-46-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a362345ecfe33ec7df6719dde1a463ed40fd2c3c&vid=a362345ecfe33ec7df6719dde1a463ed40fd2c3c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 188.0 deg-C