Print…
(2-Bromophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
B1957-25G B1957-5G
TCIAB1957-25GEA 76 EUR
TCIAB1957-25G TCIAB1957-5G
(2-Bromophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(2-Bromophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 308 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 107,5 °C
Número MDL : MFCD00004314
Número CAS: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02e1b5001b74bae93edcc3ba5757dd6946b1fae5&vid=02e1b5001b74bae93edcc3ba5757dd6946b1fae5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity