Print…
(±)-2-Bromovaleric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0667-25G B0667-500G
TCIAB0667-25GEA 29 EUR
TCIAB0667-25G TCIAB0667-500G
(±)-2-Bromovaleric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(±)-2-Bromovaleric acid
Fórmula: H₃C(CH₂)₂BrCHCOOH
Ponto de ebulição: 136°C
Ponto de Fusão: 38…39 °C
Densidade: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004217
Número CAS: 584-93-0
EINECS: 209-546-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e281e0ba1c5ff3cc01a2410dede7b5c96e46b7cf&vid=e281e0ba1c5ff3cc01a2410dede7b5c96e46b7cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %