Print…
2-Bromobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
B1238-25G B1238-250G
TCIAB1238-25GEA 64 EUR
TCIAB1238-25G TCIAB1238-250G
2-Bromobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄BrClO
Peso Molecular: 219.46 g/mol
Ponto de ebulição: 245°C
Ponto de Fusão: 11
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000655
Número CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13d778447b7a346537a64e20c9e6369679ac4042&vid=13d778447b7a346537a64e20c9e6369679ac4042&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %