Print…
2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2197-25G B2197-5G
TCIAB2197-25GEA 157 EUR
TCIAB2197-25G TCIAB2197-5G
2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Fórmula: C₆H₄BrCl₂N
Ponto de ebulição: 273°C
Ponto de Fusão: 77…78 °C
Número MDL : MFCD00040936
Número CAS: 697-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8108fdde34cfe44ce5343ed8e485402cd005ef49&vid=8108fdde34cfe44ce5343ed8e485402cd005ef49&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C