Print…
Tetraphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1069-25G T1069-500G
TCIAT1069-25GEA 30 EUR
TCIAT1069-25G TCIAT1069-500G
Tetraphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tetraphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₄H₂₀BrP
Ponto de Fusão: 299…300 °C
Número MDL : MFCD00011915
Número CAS: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=927445765c2aca17bbb89e9dba6b3bdf13da07e4&vid=927445765c2aca17bbb89e9dba6b3bdf13da07e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency