Print…
(1-Butyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0970-25G B0970-250G
TCIAB0970-25GEA 39 EUR
TCIAB0970-25G TCIAB0970-250G
(1-Butyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(1-Butyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Br
Ponto de Fusão: 249…251 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011855
Número CAS: 1779-51-7
EINECS: 217-219-4
UN: 3464
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f563d9045a0916550385c7c739ae71d143f18c9&vid=0f563d9045a0916550385c7c739ae71d143f18c9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency