Print…
1-Bromo-2-butyne ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2190-5G B2190-1G
TCIAB2190-5GEA 105 EUR
TCIAB2190-5G TCIAB2190-1G
1-Bromo-2-butyne ≥96.0% (por GC)
1-Bromo-2-butyne
Fórmula: C₄H₅Br
Peso Molecular: 132.99 g/mol
Ponto de Inflamação: 36°C
Número MDL : MFCD00190233
Número CAS: 3355-28-0
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f4cb4c9e0af173b41f0c22b7abe90179b97912b&vid=2f4cb4c9e0af173b41f0c22b7abe90179b97912b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %