2-Bromo-4-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Bromo-4-picoline
B2112-25G
B2112-5G
TCIAB2112-25GEA
86
EUR
TCIAB2112-25G
TCIAB2112-5G
2-Bromo-4-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Bromo-4-methylpyridine
Fórmula:
C₆H₆BrN Peso Molecular: 172.02 g/mol |
Número MDL :
MFCD00082590 Número CAS: 4926-28-7 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |