Print…
Brometo de césio ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cesiumbromide
C2202-25G C2202-100G
TCIAC2202-25GEA 50 EUR
TCIAC2202-25G TCIAC2202-100G
Brometo de césio ≥99.0% (por análise titulométrica)
Brometo de césio
Fórmula: BrCs
Peso Molecular: 212.81 g/mol
Ponto de ebulição: 1300
Ponto de Fusão: 636°C
Densidade: 4.46
Número MDL : MFCD00010954
Número CAS: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 14,02009
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d56dea47e1fb407a8c8a57525f35648e10e9dab&vid=5d56dea47e1fb407a8c8a57525f35648e10e9dab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity min. 99.0 %