Print…
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene
B3513-25G B3513-5G
TCIAB3513-25GEA 75 EUR
TCIAB3513-25G TCIAB3513-5G
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene
Fórmula: C₁₅H₂₃Br
Ponto de ebulição: 148°C
Número MDL : MFCD00051547
Número CAS: 21524-34-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8837ec13213d14e4b20563d6bb747da1bee3118&vid=c8837ec13213d14e4b20563d6bb747da1bee3118&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %