Print…
4,5-Dibromo-o-xylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 4,5-Dibromo-1,2-dimethylbenzene
D2272-25G D2272-5G
TCIAD2272-25GEA 154 EUR
TCIAD2272-25G TCIAD2272-5G
4,5-Dibromo-o-xylene ≥98.0% (por GC)
4,5-Dibromo-o-xylene
Fórmula: C₈H₈Br₂
Peso Molecular: 263.96 g/mol
Ponto de ebulição: 278°C
Número MDL : MFCD00082743
Número CAS: 24932-48-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66cd41db404d7db9dfc32503fbeb1329edf0a566&vid=66cd41db404d7db9dfc32503fbeb1329edf0a566&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C