Print…
Benzyltriethylammonium borhydride ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Benzyltriethylammonium Borohydride
B3128-25G B3128-5G
TCIAB3128-25GEA 299 EUR
TCIAB3128-25G TCIAB3128-5G
Benzyltriethylammonium borhydride ≥90.0% (por análise titulométrica)
Benzyltriethylammonium borhydride
Fórmula: C₁₃H₂₆BN
Peso Molecular: 207.17 g/mol
Ponto de Fusão: 143°C
Número MDL : MFCD00191785
Número CAS: 85874-45-9
UN: 3131
ADR: 4.3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=725a1556adcbe3b24cece810dba76f13b249da61&vid=725a1556adcbe3b24cece810dba76f13b249da61&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 90.0 %