Print…
Tetrahidroborato de potássio ≥98.0% (V)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride
P1681-100G P1681-25G
TCIAP1681-100GEA 72 EUR
TCIAP1681-100G TCIAP1681-25G
Tetrahidroborato de potássio ≥98.0% (V)
Tetrahidroborato de potássio
Fórmula: H₄BK
Peso Molecular: 53.94 g/mol
Ponto de Fusão: 500
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011396
Número CAS: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 14,07616
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=714f9a9fb6ac4954510dc2a61a307ac0e7893e04&vid=714f9a9fb6ac4954510dc2a61a307ac0e7893e04&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gasburet method) min. 98.0 %
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 95.0 %