Print…
Tituladores de Karl Fischer, colométricos, TitroLine® 7500 KF Trace
Fornecedor: SI Analytics
285220860 285220870 285220880 285220890 285227800 285227810
661-0141EA 7930 EUR
661-0141 661-0142 661-0143 661-0144 661-0290 662-2540
Tituladores de Karl Fischer, colométricos, TitroLine® 7500 KF Trace
Tituladores
Estes instrumentos muito compactos e fáceis de operar são ideais para a determinação colorimétrica da água, conforme Karl Fischer, quando o teor de água é reduzido, assim como para a determinação do número de bromo. São indicados para pequenas quantidades de amostras líquidas ou gasosas e podem ser usados para o controlo da qualidade nas indústrias química, petroquímica, farmacêutica e alimentar.
  • Display a cores de visibilidade elevada com curva de titulação em linha
  • Métodos padrão para diferentes aplicações (por exemplo, valor em branco)
  • Incluem três portas USB e duas portas RS232 para dispositivos de expansão e conexão
  • Armazenamento de resultados em formato PDF e CSV
  • Os módulos 2 e 4 incluem uma bomba para solventes
Fornecimento: todas as unidades são fornecidas com teclado, vareta de suporte TZ 1748 e pinça de retenção TZ 1749, fonte de alimentação, elétrodo KF 1150 e kit inicial KF TZ 1789 com peneiro molecular, lã de vidro e um conjunto de seringas com agulhas.
O módulo 1 também inclui: agitador magnético TM 235, recipiente de titulação TZ 1751 e elétrodo de gerador TZ 1752 sem diafragma.
O módulo 2 também inclui: suporte de titulação KF (bomba e agitador) TM 235 KF incluindo frascos de desperdícios (garrafa transparente de 1 l), de solventes (garrafa âmbar de 1 l) e de humidade (100 ml) com todos os tubos, recipiente de titulação TZ 1754 e gerador de elétrodo TZ 1752 sem diafragma
O módulo 3 também inclui: agitador magnético TM 235, recipiente de titulação TZ 1751 e elétrodo do gerador TZ 1753 com diafragma.
O módulo 4 também inclui: suporte de titulação KF (bomba e agitador) TM 235 KF incluindo frascos de desperdícios (garrafa transparente de 1 l), de solventes (garrafa âmbar de 1 l) e de humidade (100 ml) com todos os tubos, recipiente de titulação TZ 1754 e elétrodo do gerador TZ 1753 com diafragma.