Print…
Tituladores, Karl Fischer, volumétricos, TitroLine® 7500 KF
Fornecedor: SI Analytics
285220810 285220820 285220830
661-0138EA 8390 EUR
661-0138 661-0139 661-0140
Tituladores, Karl Fischer, volumétricos, TitroLine® 7500 KF
Tituladores
O TitroLine® 7500 KF é um titulador volumétrico generalista para uma vasta gama de aplicações que incluem volumetria KF, titulações de ponto final (número de bromo, SO₂), tarefas de dosagem e preparação de soluções. Ideal para a análise KF nas indústrias farmacêutica, química, alimentar e de óleos minerais.
  • Rápidos, fáceis e precisos
  • Com métodos prontos a usar para aplicações diferentes (p.ex. determinação do título, valor em branco)
  • O display a cores de elevada visibilidade, com curva de titulação em linha, pode ser facilmente visualizado à distância e a partir das extremidades
  • Armazenamento de resultados através de porta USB (formato PDF e CSV)
  • Com módulos inteligentes intercambiáveis (de 5, 10, 20 ml)
Informações de encomenda: Fornecida com os módulos intercambiáveis WA 05, 10 ou 20, um suporte de titulação KF TM 235 com agitador integrado e bomba (incl. todos os frascos e tubos), recipiente de titulação TZ 1770, microelétrodo duplo de platina KF 1100, starter kit (composto por crivo molecular, agulhas com seringas e lã de vidro) e fonte de alimentação de 100 - 240 V.