Print…
Raspadores de células e elevadores de células
Fornecedor: VWR Collection
734-2602EA 195 EUR
734-2602 734-2603 734-2604 734-2605
Raspadores de células e elevadores de células
Raspadores de células
Concebidos especificamente para proceder à recolha de células com mais facilidade e eficiência. Disponíveis com possibilidade de escolha das posições da lâmina - raspador para usar em frascos ou colhedor para usar na colheita de células (especialmente células estaminais) em placas.
  • A pega estriada em ABS proporciona uma maior rigidez, garantindo um melhor controlo durante a raspagem das células
  • A lâmina fina e flexível em TPE protege as células contra danos
  • Embaladas individualmente
  • Esterilizada por raios gama
  • Não pirogénicas