Print…
Conchas de medição
Fornecedor: VITLAB
396946 396940 396943 396944 396950 396952 396955 3961111
231-0412EA 22.3 EUR
231-0412 231-0409 231-0410 231-0411 231-0413 231-0414 231-0415 231-0562
Conchas de medição
Conchas
De PP, coloridas. Com rebordo de enchimento moldado com precisão e pega estável e confortável.
  • São também indicadas para usar como conchas de pesagem
  • As quantidades do volume são bem legíveis na parte superior da pega
  • Produto certificado para usar com produtos alimentares de acordo com a diretiva europeia n.º 10/2011