Print…
Elétrodos de condutibilidade
Fornecedor: KNICK
ZU6985 SE204 SE202
663-2111EA 981 EUR
663-2111 665-0297 665-0295
Elétrodos de condutibilidade
Eléctrodos Eléctrodos de condutividade
SE 202: sensor de 2 elétrodos com sonda térmica integrada (NTC 30 kohm) e célula de fluxo.
SE 204: sensor de 4 elétrodos com sonda térmica integrada NTC (30 kohm).
SE 615 MS: Sensor de 2 elétrodos digitais com sonda térmica integrada (NTC 30 kohm) e ligação Memosens (inclui adaptador ZU0939).
ZU 6985: sensor de 4 elétrodos com sonda térmica Pt 1000 de reação rápida e tubo KPG®.