Print…
Frascos de laboratório, de boca larga, com rosca GLS 80®, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
1178392 1178424 1178425 1178426 1178427 1178428 218606904 218603607
215-3094EA 146 EUR
215-3094 215-3095 215-3096 215-3097 215-3098 215-3099 215-2849 215-2957
Frascos de laboratório, de boca larga, com rosca GLS 80®, DURAN®
Frascos Frascos de Vidro
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, sem tampas roscadas nem anéis antigotejamento.
  • Easy-to-read scale and large labelling field for easy marking, in fired-on, highly durable white ceramic
  • Very good chemical resistance, high temperature resistance
  • Special thread means opening takes less than a turn
  • Service temperature limit of standard blue closure and pouring ring (must be ordered separately): 140 °C
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Redondos, com graduação e rosca GLS 80 especialmente desenvolvida. É fácil abrir e fechar graças ao mecanismo de fecho rápido. O grande diâmetro exterior de 80 mm do gargalo permite encher e verter com facilidade pós e substâncias viscosas. Podem ser usadas colheres, espátulas e pinças para manusear substâncias de modo fácil e confiante. A grande abertura aloja até mesmo funis de grande volume com toda a segurança.
Com código de rastreio impresso (identificação do lote).
Informações de encomenda: Screw caps and pouring rings can be ordered separately.