Print…
VWR®, Hitachi Primaide™, sistema HPLC
Fornecedor: VWR Collection
903-0700EA 12000 EUR
903-0700 903-0701 903-0702 903-0703 903-0705 903-0709 903-0798 903-0799 903-0741
VWR®, Hitachi Primaide™, sistema HPLC
Cromatografia, Sistemas HPLC, Sistemas Completos
O Primaide™ é um sistema HPLC concebido e fabricado de acordo com os mais elevados padrões de qualidade da Hitachi. Adequado para laboratórios académicos e outros pequenos laboratórios que necessitam de um sistema HPLC padrão robusto e fiável.
  • Sistema modular flexível
  • Detetores UV e DAD com calibração automática
  • Software simples e fácil de usar
  • Autosampler de injeção direta
  • Tecnologia comprovada e extremamente robusta
Fornecimento: Todos os principais módulos do sistema incluem um conjunto acessório, cabo E-line, manual de instruções, certificado de validação e relatório de teste.