n-Pentano ≥99.8%, SupraSolv® para GC-ECD/FID, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00882.1000
1.00882.2500
1.00882.4000
1.00882.1000EA
143
EUR
1.00882.1000
1.00882.2500
1.00882.4000
n-Pentano ≥99.8%, SupraSolv® para GC-ECD/FID, Supelco®
n-Pentano
Fórmula:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Ponto de ebulição: 35…36 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –130 °C Densidade: 0,63 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –40 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009498 Número CAS: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II ALCANCE: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Solubility | 0.04 g/L (25 °C) |
Melting Point | -130 °C |
Molar Mass | 72.15 g/mol |
Boiling Point | 36 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 570 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.358 |
Explosion Limit | 1.4 - 8%(V) |
Density | 0.63 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O) no data available |
Ignition Point | 285 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |