Print…
2,3-Diphenylpyrazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14700.03 A14700.06
A14700.03EA 29.8 EUR
A14700.03 A14700.06
2,3-Diphenylpyrazine ≥98%
2,3-Diphenylpyrazine
Purity: 98% CAS No.: 1588-89-2 Molecular Formula: C16H12N2 Formula Weight: 232.29 Odour: Odourless Melting Point: 119-122° MDL No.: MFCD00053000
Fórmula: C₁₆H₁₂N₂
Peso Molecular: 232.29 g/mol
Ponto de Fusão: 119…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053000
Número CAS: 1588-89-2