2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 75507-26-5
Molecular Formula: C9H18O5
Formula Weight: 206.24
Flash Point:
Fórmula:
C₉H₁₈O₅ Ponto de ebulição: 115 °C (0,04 mmHg) Densidade: 1,20 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00067524 Número CAS: 75507-26-5 EINECS: 278-224-5 |