Print…
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44477.01 44477.03
44477.01EA 81.7 EUR
44477.01 44477.03
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥97%
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6
Purity: 97% CAS No.: 70069-04-4 Molecular Formula: C13H27O7 Formula Weight: 294.35 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.174 Refractive Index: 1.479 Boiling Point: 150°/0.5mm Beilstein Reference: 4313301 MDL No.: MFCD00188046
Fórmula: C₁₃H₂₆O₇
Ponto de ebulição: 150 °C (0,5 mmHg)
Densidade: 1,174
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00188046
Número CAS: 70069-04-4
EINECS: 274-299-3