Print…
Diphenyleneiodonium chloride
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Diphenyleneiodonium Chloride
81050-10 81050-5
CAYM81050-10EA 130 EUR
CAYM81050-10 CAYM81050-5
Diphenyleneiodonium chloride
Diphenyleneiodonium chloride
Fórmula: C₁₂H₈ClI
Peso Molecular: 314.55 g/mol
Número MDL : MFCD00214165
Número CAS: 4673-26-1